Få mere at vide
A 438079 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496568 10 mg
16402667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15488A
MedChemExpress A 438079 (hydrochloride) is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
A 438079 (hydrochloride) is a potent, and selective P2X7 receptor antagonist with pIC50 of 6.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 438079 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 899431-18-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10Cl3N5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 350 mg/mL (1021.57 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.88 mM)
SMIL ClC1=C(Cl)C(C2=NN=NN2CC3=CC=CN=C3)=CC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 342.61
Formel vægt 342.61
Procent renhed 99.26%