Få mere at vide
Novus Biologicals™ A-431 Nuclear Cell Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.05 mg
Spécification
Spécification
| Fremstillingsmetode | Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating. |
| Mængde | 0.05 mg |
| Indhold og opbevaring | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | A-431 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu