Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 419259 trihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004892
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18004892 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18004892 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3914/10
Inhibitor of Src family kinases
Potent Hck inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Also inhibits other Src family kinases (SFKs). Suppresses proliferation and induces apoptosis in CML cell lines including CD34+. Also inhibits acute myeloid leukemia (AML) stem cell proliferation in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 419259 trihydrochloride
CAS 1435934-25-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C29H37Cl3N6O
Formel vægt 592.01
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 592.006