missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 410099.1 amide-PEG3-amine

Descrizione
A 410099.1 amide-PEG3-amine is a functionalized IAP ligand for PROTAC® research and development; incorporates an IAP ligand plus a short amide-PEG linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl [-1-[[-2-[(2 S,4 S)-4-[2-[2-2-[(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]acetamido]-2-[[(R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl](methyl)carbamate |
| CAS | 2415256-19-6 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylær formel | C40H64N6O9 |
| Renhed | 95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?