missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
A 37203, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A 37203 |
| CAS | 220519-06-2 |
| Molekylær formel | C20H27F3N6OS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Lu 201640, 2-[[3-[4-[2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-1-piperazinyl]propyl]thio]-4(3H)-pyrimidinone, 2-[[3-[4-[2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-1-piperazinyl]propyl]thio]-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27F3N6OS/c1-19(2,3)17-25-14(20(21,22)23)13-15(26-17)29-10-8-28(9-11-29)7-4-12-31-18-24-6-5-16(30)27-18/h5-6,13H,4,7-12H2,1-3H3,(H,24,27,30) |
| SMIL | FC(F)(C1=CC(N2CCN(CCCSC(N3)=NC=CC3=O)CC2)=NC(C(C)(C)C)=N1)F |
| IUPAC navn | 2-[3-[4-[2-tert-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]propylsulfanyl]-1H-pyrimidin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.53 |
| Formel vægt | 456.1919 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?