missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-366 |
| CAS | 1527503-11-2 |
| Synonym | 5 '-Methoxy-6'-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]-spiro[cyclobutan-1,3'-[3H]indol]-2'-amin |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C19H27N3O2 |
| Formel vægt | 329.44 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?