Få mere at vide
Miele Professional™ Dæknet A3
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (L x B): 206 x 206 mm
Beskrivelse
- Velegnet til 1/4 indsats
- Plastbelagt metalramme med plastnet
- Størrelse: 206 x 206 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plastbelagt metal |
| Produkttype | Dæknet, Kvartal |
| Belægning | Plast |
| Model- | A 3 |
| Dimensioner (L x B) | 206 x 206mm |
| Mængde | 1 hver |