Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 286982
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094222
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094222 10 mg
18046002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094222 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4228/10
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction (IC50 values are 44 and 35 nM in LFA-1/ICAM-1 binding and LFA-1-mediated cell adhesion assays respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 280749-17-9
Molekylær formel C24H27N3O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 286982
Mængde 10 mg
Formel vægt 453.55
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 453.557