Få mere at vide
Tocris Bioscience™ A 205804
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074052
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074052 10 mg
18065752 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074052 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2524/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 expression
Selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 expression (IC50 values are 20, 25 and > 1000 nM for TNF-α-induced E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1 expression respectively). Effective inhibitor of cell-cell adhesion in an in vitro flow experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251992-66-2
Molekylær formel C15H12N2OS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 205804
Mængde 10 mg
Formel vægt 300.39
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 300.394