Få mere at vide
Miele Professional™ Dæknet A2
Artikelnummer. 10799551 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10799551 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10799551 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3830460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    559.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.49 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Dæknet A2 til fastgørelse af sarte vasketøj
  • Velegnet til 1/2 indsats
  • Plastbelagt metalramme med plastnet
  • Størrelse: 216 x 456 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plastbelagt metal
Produkttype Dæknet, Halv
Belægning Plast
Model- A 2
Dimensioner (L x B) 456 x 216mm
Mængde 1 hver