missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
A-196, MedChemExpress
Beskrivelse
A-196 is a potent and selective inhibitor of SUV420H1 and SUV420H2 with IC50 values of 25 nM and 144 nM, respectively. A-196 inhibits SUV4-20 biochemically in a substrate-competitive manner. A-196 represents a first-in-class chemical probe of SUV4-20 to investigate the role of histone methyltransferases in genomic integrity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-196 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1982372-88-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16Cl2N4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (86.29 mM) |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C=C(C(C2=CC=NC=C2)=NN=C3NC4CCCC4)C3=C1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?