Få mere at vide
A-1331852, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-1331852 |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 658.2726 |
| MDL nummer | MFCD30532662 |
| Molekylvægt (g/mol) | 658.81, 658.82 |
| InChI nøgle | QCQQONWEDCOTBV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [H]C12CC3([H])CC([H])(C1)CC(CN1N=CC(=C1C)C1=CC=C(N=C1C(O)=O)N1CCC4=C(C1)C(=CC=C4)C(=O)NC1=NC4=CC=CC=C4S1)(C2)C3 |
| IUPAC navn | 3-{1-[(adamantan-1-yl)methyl]-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl}-6-{8-[(1,3-benzothiazol-2-yl)carbamoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl}pyridine-2-carboxylic acid |