Få mere at vide
A-1331852, MedChemExpress
Beskrivelse
A-1331852 is an orally available BCL-XL selective inhibitor with a Ki of less than 10 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-1331852 |
| CAS | 1430844-80-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H38N6O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (75.89 mM) ∣Ethanol : 4 mg/mL (6.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1=NC(N2CC3=C(C=CC=C3C(NC4=NC5=CC=CC=C5S4)=O)CC2)=CC=C1C6=C(C)N(CC7(C8)CC9CC8CC(C9)C7)N=C6)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 658.81 |
| Formel vægt | 658.81 |
| Vis mere |