Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | A-1210477 |
| CAS | 1668553-26-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C46 H55 N7 O7 S |
| Formel vægt | 850.04 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |