Få mere at vide
SI Analytics™ En 1180 pH glaselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk):
120 mm
Beskrivelse
- Ag / AgCl udledning
- Et glas
- Meget dybe kar
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat
- Silamid™ referencesystem
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stængel af glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | pH-elektrode |
| Inkluderer | Stikhoved |
| membran | Kugleformet |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |