Få mere at vide
A-1165442, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491249
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491249 1 mg -
16485158 10 mg -
16435866 100 mg -
16431387 50 mg -
16427887 5 mg 5mg
16423306 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16491249 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12428
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
A-1165442 is a potent, competitive and orally available TRPV1 antagonist with an IC50 of 9 nM for human TRPV1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A-1165442
CAS 1221443-94-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20ClF2N3O2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.56 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(NC1=CC=CC2=C1C=C(C)N=C2)N[C@H]3C4=CC=C(Cl)C=C4OC(CF)(CF)C3
Molekylvægt (g/mol) 431.86
Formel vægt 431.86
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation