missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ A 1120
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18094712
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094712 10 mg
18005072 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18094712 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3793/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity retinol-binding protein 4 (RBP4) ligand

High affinity retinol-binding protein 4 (RBP4) ligand (Ki = 8.3 nM); non-retinoid. Selective against a range of different cellular targets. As efficacious as fenretinide (Cat. No. 1396) in the reduction of serum RBP4 and retinol. Displaces transthyretin (TTR) from RBP4-TTR complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1152782-19-8
Molekylær formel C20H19F3N2O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale A 1120
Mængde 10 mg
Formel vægt 392.37
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 392.378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.