Få mere at vide
A 1120, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466847 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16466847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107633
MedChemExpress A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.
A 1120 is a high-affinity nonretinoid retinol-binding protein 4 (RBP4) antagonist with a Ki value of 8.3 nM. A 1120 disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale A 1120
CAS 1152782-19-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19F3N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (254.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(C1=C(C2CCN(C(NC3=C(C=CC=C3)C(O)=O)=O)CC2)C=CC=C1)F
Molekylvægt (g/mol) 392.37
Formel vægt 392.37
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation