Få mere at vide
IKA™ En 11,6 dobbeltpisk
Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
Et 11.4 Slibekammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med emner op til Mohs hårdhed 3.
- Gælder kun med slibekammer A 11.4.
- Overfladehærdet titanium konstruktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt bæger |
| Til brug med (applikation) | Materialer med Mohs hårdhed op til 3 |
| Til brug med (udstyr) | Et 11.4 Slibekammer |
| Materiale | Overfladehærdet Titanium |