Få mere at vide
Piperacillin, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66143.03
Produktkode 15457389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1388.08 DKK
    1249.65 DKK / 1g
    Spare 138.43 DKK
    9% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
A semisynthetic penicillin with wide spectrum of antimicrobial activity, particularly pseudomonas strains.
Solubility
Freely soluble in methanol. Only sparingly soluble in aqueous solution at 0.119 mg/mL
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Piperacillin
White
C23H26N5NaO7S
Freely soluble in methanol; Only sparingly soluble in aqueous solution at 0;119mg/mL
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
539.54
CHEBI:8232
95%
61477-96-1
1g
MFCD00865043
WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M
sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
43672
517.55
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Piperacillin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin