Få mere at vide
Ketanserin tartrate, 98+%, Thermo Scientific™
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62798.MD
Mængde 250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15455099
  • 3432.89 DKK / 250mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ketanserin tartrate
C26H30FN3O10
250mg
14,5296
Soluble in DMSO at 50mg/ml; Also soluble in 0;1N HCl (6mg/ml) or in ethanol (3;3mg/ml)
O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCN(CCN2C(=O)NC3=CC=CC=C3C2=O)CC1
563.54
545.52
83846-83-7
MFCD00084651,MFCD11864992,MFCD00083392
UN2811
ketanserin tartrate
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydroxybutanedioic acid 3-{2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione hydrate
91885469
≥98%