Få mere at vide
Nigericin sodium salt, 98+%, Thermo Scientific™
A potassium ionophore
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61349.MA
1201.51 DKK valid until 2026-07-03
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27965" for at få din tilbudspris.
Mængde 10mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15403959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1716.44 DKK
    1544.65 DKK / 10mg
    Spare 171.79 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nigericin sodium salt is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport). It disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria. It transports monovalent cations across membranes with the following specificity: K+ >Rb+ >Cs+ >>Na. It kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes. It is widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents, acids, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Nigericin sodium salt
C40H68O11
10mg
3892398
nigericin
DANUORFCFTYTSZ-FBMOGUJMSA-N
(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-
123134611
≥98%
28643-80-3
MFCD00036825
UN3462
14,6541
Soluble in chloroform, methanol or ethanol
CC1CCC(OC1C(C)C(=O)O)CC2CC(C(C3(O2)C(CC(O3)(C)C4CCC(O4)(C)C5C(CC(O5)C6C(CC(C(O6)(CO)O)C)C)C)C)C)OC
724.973
746.94
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Nigericin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nigericin sodium salt
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.