Få mere at vide
Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
:
Color: White; Dimensions: 44.8W x 21.6mmH
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized |
| Oversigt | Sleeve |
| Farve | White |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Polyolefin |
| Print teknologi | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Produkttype | Wire Marker Sleeve |
| Til brug med (applikation) | Wire identification and insulation purposes |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71, TLS2200 |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Vis mere |