Få mere at vide
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Artikelnummer. 11736935
Skift visning
:
Color: White; Dimensions: 27W x 12.5mmH; Quantity: 100/pk
Artikelnummer.
11736935 Color: White; Dimensions: 27W x 12.5mmH; Quantity: 100/pk
1 options
Artikelnummer. 11736935 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Especificaciones
Certificeringer/compliance RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Electrical component marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 27W x 12.5 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.63 mm
Dimensioner (LxB) 12.50 x 27 mm
Bredde (metrisk) 27 mm
Højde (metrisk) 12.5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.