Få mere at vide
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Artikelnummer. 11726935
Skift visning
:
Color: Silver; Dimensions: 27W x 12.5mmH; Quantity: 150/pk
Artikelnummer.
11726935 Color: Silver; Dimensions: 27W x 12.5mmH; Quantity: 150/pk
1 options
Artikelnummer. 11726935 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Silver
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Electrical component marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 150/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 27W x 12.5 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.63 mm
Dimensioner (LxB) 12.50 x 27 mm
Bredde (metrisk) 27 mm
Højde (metrisk) 12.5 mm