Få mere at vide
Brady™ Polyolefin PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Artikelnummer. 11721775
Skift visning
:
Color: White; Dimensions: 25.7W x 11.1mmH
Artikelnummer.
11721775 Color: White; Dimensions: 25.7W x 11.1mmH
1 options
Artikelnummer. 11721775 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 115016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL Recognized
Oversigt Sleeve
Farve White
Slutte Matte
Materiale Polyolefin
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) Wire identification and insulation purposes
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS2200
Mængde 1000/Pk.
Størrelse (metrisk) 25.7W x 11.1 mmH
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 16 to 8 AWG
Bredde (metrisk) 25.7 mm
Højde (metrisk) 16.4 mm
Diameter (metrisk) 5.46 to 2.39 mm