Få mere at vide
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Artikelnummer. 11707164
Skift visning
:
Color: Silver; Dimensions: 30W x 40mmH; Quantity: 100/pk
Artikelnummer.
11707164 Color: Silver; Dimensions: 30W x 40mmH; Quantity: 100/pk
1 options
Artikelnummer. 11707164 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent, Foam-backed
Farve Silver
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Electrical component marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 30W x 4 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.160 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 50.8 mm
Dimensioner (LxB) 40 x 30 mm
Bredde (metrisk) 30 mm
Højde (metrisk) 15 mm