Få mere at vide
Iodine, crystalline, 99.5%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014248.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11307827
  • 418.66 DKK / 25g
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Iodine, crystalline
25g
I2
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
4.93 g/mL
7553-56-2
99.5%
MFCD00011355,MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81