Få mere at vide
Gilson™ Maintenance Kit for Pipetman™
Manufactured by Gilson™. Gilson™ Maintenance Kit for Pipetman™ are guaranteed to deliver value and assure reliability and precision.
Brand:  Gilson™ F144501
Produktkode 10133192
  • 797.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Maintenance kit  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
For Pipetman: P2/P2G
1 Tip-holder, 3 piston seals and 3 O-rings