missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(9Z)-Erythromycin A Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9Z)-Erythromycin A Oxime |
| CAS | 134931-01-4 |
| Molekylær formel | C37H68N2O13 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (9Z)-Erythromycin 9-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(38-46)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(39(11)12)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-46H,14-17H2,1-13H3/b38-27-/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N\O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 748.94 |
| Formel vægt | 748.4721 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?