Få mere at vide
(9Z)-9-oktadecen-1-ol, 85%, TRC
Artikelnummer. 17983095
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983095 100 g
17944845 50 g
17964755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO235935100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-28-2
Molekylær formel C18 H36 O
Molekylvægt (g/mol) 268.48
Synonym Oleyl Alcohol
IUPAC navn Octadec-9-EN-1-OL
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleyl Alcohol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Formel vægt 268.2766