missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(9Z,12Z)-9,12-Octadecadien-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30418862
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418862 500 mg
30414761 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO848460500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Linoleyl Alcohol
CAS 506-43-4
Molekylær formel C18 H34 O
Mængde 500 mg
Synonym Linoleyl Alcohol, (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol
InChI formel InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 266.46
Formel vægt 266.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.