Få mere at vide
(9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trien-1-ol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h3-4,6-7,9-10,19H,2,5,8,11-18H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9- |
| Formel vægt | 264.2453 |