Få mere at vide
(9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester |
| CAS | 474302-44-8 |
| Molekylær formel | C19H35BrO2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35BrO2/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCC[C@H](Br)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (Z,12S)-12-bromooctadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.38 |
| Formel vægt | 374.182 |