missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(9Z,11Z)-9,11-Octadecadienoic Acid (>85%), TRC

Artikelnummer. 30420548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420548 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8601101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (9Z,11Z)-9,11-Octadecadienoic Acid
CAS 544-70-7
Molekylær formel C18H32O2
Mængde 1 mg
Synonym 9-cis,11-cis-Linoleic Acid, 9-cis-11-cis-Octadecadienoic Acid, cis-9,cis-11-Octadecadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-,10-9-
SMIL CCCCCC\C=C/C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (9Z,11Z)-octadeca-9,11-dienoic acid
Molekylvægt (g/mol) 280.45
Formel vægt 280.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.