Få mere at vide
(9Z,11Z)-9,11-Octadecadienoic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9Z,11Z)-9,11-Octadecadienoic Acid |
| CAS | 544-70-7 |
| Molekylær formel | C18H32O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 9-cis,11-cis-Linoleic Acid, 9-cis-11-cis-Octadecadienoic Acid, cis-9,cis-11-Octadecadienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-,10-9- |
| SMIL | CCCCCC\C=C/C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (9Z,11Z)-octadeca-9,11-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.45 |
| Formel vægt | 280.2402 |