Få mere at vide
(9Z,11E)-Prodlure, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463538 10 mg
16449966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16463538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101735
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress (9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
(9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (9Z,11E)-Prodlure
Fysisk form Liquid
CAS 50767-79-8
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H28O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate Ferodin SL Litlure A
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (396.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC/C=C/C=C\CCCCCCCCOC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 252.39
Formel vægt 252.39
Procent renhed 98.0%