Få mere at vide
(9S,12R,13S)-Pinelinsyre, TRC
Artikelnummer. 30416504
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416504 5 mg
30410118 10 mg
30411277 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1027355MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102735-58-0
Molekylær formel C18H34O5
Molekylvægt (g/mol) 330.47
Synonym (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
IUPAC navn (E,9S,12R,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadec-10-enosyre
SMIL CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Formel vægt 330.2406