Få mere at vide
(9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-ethanamine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-10,12-13,17H2/t15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 260.1889 |