Få mere at vide
9N-Trityl Guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9N-Trityl Guanine |
| CAS | 374678-33-8 |
| Molekylær formel | C24H19N5O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,9-dihydro-9-(triphenylmethyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-trityl-3,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19N5O/c25-23-27-21-20(22(30)28-23)26-16-29(21)24(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H,(H3,25,27,28,30) |
| SMIL | NC1=NC(=O)c2ncn(c2N1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-trityl-3H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.44 |
| Formel vægt | 393.159 |