missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9N-Trityl Guanine-13C2,15N, TRC

Artikelnummer. 30449751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449751 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88793725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9N-Trityl Guanine-13C2,15N
CAS 1329799-77-0
Molekylær formel C2213C2H19N415NO
Mængde 25 mg
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-9-(triphenylmethyl)-6H-purin-6-one-13C2,15N
InChI formel InChI=1S/C24H19N5O/c25-23-27-21-20(22(30)28-23)26-16-29(21)24(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H,(H3,25,27,28,30)/i20+1,21+1,26+1
SMIL NC1=NC(=O)[13c]2[15n]cn([13c]2N1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 2-amino-9-trityl-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 396.42
Formel vægt 396.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.