Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
Brand:  Thermo Scientific™ 03-FISV(A)
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11583680
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
9mm Screw Thread Vial 300µL, Fused Insert
12 mm
12 mm
0.3 mL
<3 μL
0.3 mL
32 mm
Screw Thread Vial
Yes
9 mm
Amber
Glass
300μL Fused Insert
Insert Vial
Screw Cap
500 Pk.
9 mm
250μL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw Thread Vials >