Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglassæt med kort gevind, PP, klar, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE-septum
Artikelnummer. 13459748 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Forspaltet Pakningsstørrelse
13459748 1,85 ml Ja 1 pakke
12990891 1,85 ml Nej Pakke med 100
12910891 0,4 ml Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13459748
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • PP
  • Klarhed
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens matchende forsyninger holdes sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1,85 ml
nr. pr. pakke 100
Grundstil Slightly Concave
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm