Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglassæt med kort gevind, PP, klar, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE-septum
Artikelnummer. 12910891 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Forspaltet unitSize
12910891 0,4 ml Nej Pakke med 100
12990891 1,85 ml Nej Pakke med 100
13459748 1,85 ml Ja 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12910891
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
View all promotions
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • PP
  • Klarhed
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens matchende forsyninger holdes sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Blå
Oversigt Micro-Vial
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 0,4 ml
nr. pr. pakke 100
Stil Indre kegle
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm