Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind hætteglassæt, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, rød gummi/PTFE septum
Artikelnummer. 15186425 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Materiale:
Glas
Hydrolytisk glas (klasse I)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Materiale Pakningsstørrelse
15186425 Ja Glas 1 sæt
11505934 Nej Hydrolytisk glas (klasse I) Pakke med 100
12306202 Nej Glas Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15186425
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Rødgummi/PTFE
  • 1,0 mm tykkelse
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm