Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind hætteglassæt, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, rød gummi/PTFE septum
Artikelnummer. 11505934 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Materiale:
Glas
Hydrolytisk glas (klasse I)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Materiale unitSize
11505934 Nej Hydrolytisk glas (klasse I) Pakke med 100
12306202 Nej Glas Pakke med 100
15186425 Ja Glas 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11505934
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Rødgummi/PTFE
  • 1,0 mm tykkelse
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm