Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind hætteglassæt, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, naturgummi/PTFE septum
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
Brand:  Fisherbrand™ 11 24 1929
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12970901
Beskrivelse
Beskrivelse
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • Patched
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Nat.Rubber/TEF
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Blue
Clear
Glass
100
Screw Cap
Hydrolytic Glass (Class I)
Yes
Natural Rubber/TEF
11.6 mm
1.85 mL
Polypropylene
32 mm
9-425
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind hætteglassæt, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, naturgummi/PTFE septum > patched,1.0 mm thickness,60° shore A