Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglassæt med kort gevind, bred åbning
Artikelnummer. 16368367 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Klarhed
Materiale (liner):
Beige Silikone/Hvid PTFE
Hvid Silikone/Blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Materiale (liner) Pakningsstørrelse
16368367 Klarhed Hvid silikone/rød PTFE -
11595924 Blå Beige Silikone/Hvid PTFE Pakke med 100
11585924 Blå Hvid Silikone/Blå PTFE Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16368367
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Ravgul
  • Lappet
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • PTFE/Silicone
  • 1,0 mm tykkelse
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klarhed
Materiale (liner) Hvid silikone/rød PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Hydrolytisk glas (Klasse I)