Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglassæt med kort gevind
Artikelnummer. 12980881 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12980881 Ravgul Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12980881
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Ravgul
  • Lappet
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • PTFE/Silicone
  • 1,0 mm tykkelse
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm