Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind TPX Hætteglas med integreret glas mikro-indsats
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TopSert |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | TPX |
| Volumen (metrisk) | 0.36 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | Polypropylen boks |
| Stil | Konisk integreret indsats |
| Volumen (metrisk) rest | <1μ L |
| Vis mere |